Learn More
Homophthalic anhydride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10015803
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 703-59-3
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00006894
InChI Key AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
IUPAC Name 4H-isochromene-1,3-dione
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Homophthalic anhydride
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g
Beilstein 17, 489
Fieser 11,254
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Homophthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.