Learn More
Homopiperazine, 98%
Codice prodotto. 11452398
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11452398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15751.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Homopiperazine is used to prepare 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptane by reacting with 2-bromo-thiazole. It acts as an intermediate for repaglinide and fasudil hydrochloride. It is also used in the preparation of potent H3 receptor antagonists, which is used for the treatment of neurodegenerative conditions. Further, it is used in vesicant, cosmetic, emulsifier and energetic material. It acts as a corrosion inhibitor for iron. In pharmaceuticals, it is employed as antipyretic and reducing blood sugar, adiposity, calm, antipsychotic and anti-nervous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Homopiperazine is used to prepare 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptane by reacting with 2-bromo-thiazole. It acts as an intermediate for repaglinide and fasudil hydrochloride. It is also used in the preparation of potent H3 receptor antagonists, which is used for the treatment of neurodegenerative conditions. Further, it is used in vesicant, cosmetic, emulsifier and energetic material. It acts as a corrosion inhibitor for iron. In pharmaceuticals, it is employed as antipyretic and reducing blood sugar, adiposity, calm, antipsychotic and anti-nervous.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-66-8
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.165
Numero MDL MFCD00006933
InChI Key FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC Name 1,4-diazepane
SMILES C1CNCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Homopiperazine
Punto di fusione 38°C to 44°C
Densità 0.95
Punti di ebollizione 168°C to 170°C
Punto d'infiammabilità 64°C (147°F)
Odore Amine-like
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Beilstein 102711
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 100.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Homopiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Homopiperazine