missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Homosalate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Descrizione
Homosalate is an organic compound used in some sunscreens, it is used as a chemical UV filter, protecting the skin from sun damage.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H22O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Homomenthyl salicylate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (381.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(OC1CC(C)(C)CC(C)C1)C2=CC=CC=C2O |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.34 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto