missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Homosalate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Homosalate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Nomi componenti o analita | Homosalate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H22 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O |
| IUPAC Name | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto