missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Homosalate, TRC

Codice prodotto. 30404748
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30404748

Marca: Toronto Research Chemicals TRCH614000250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Homosalate
CAS 118-56-9
Formula molecolare C16 H22 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
InChI Formula InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC Name (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 262.34
Peso formulazione 262.1569
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato