Learn More
Homovanillic Acid, TRC
Codice prodotto. 17997804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17997804 5 g 5g
17939994 50 mg 50mg
17928104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17997804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH6695005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 306-08-1
Formula molecolare C9 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Sinonimo Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Homovanillic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 182.0579
Percent Purity >95%
Quantità 5 g