Learn More
Sperian™ Protezione respiratoria
Click to view available options
Modello:
2110 FFP1
2110 FFP2
2211 FFP2V
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 25
Descrizione
- Folds flat packed in individually sealed bags for transportation and storage
- Dolomite tested, demonstrating the respirators' resistance to clogging over time
- With high efficiency exhalation valve for protection
- Double layer face seal provides comfort and protection
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 149: 2001 A1: 2009 |
| Monouso | Sì |
| Tipo di filtro | FFP2 |
| Product Type | Protezione respiratoria |
| Size | Medium |
| With Exhalation Valve | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agricoltura, automotive e produzione di ricambi |
| Senza lattice | Sì |
| Modello | 2211 FFP2V |
| Quantità | 20/Pk. |
| Vedi altri risultati |