Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlert Extreme Single-Gas Detectors
Codice prodotto. 11995535
Codice prodotto. 11995535 Fornitore Honeywell Analytics™ N. del fornitore GAXTXDL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
  • Autodiagnosi completa delle funzioni di: sensore, stato della batteria, integrità del circuito e allarmi acustici/visivi all'avvio
  • Cronologia sicura e accurata con registrazione dati e protezione con codice di accesso
  • Concentrazioni di gas in tempo reale mostrate sull'LCD in modo continuo
  • Semplice procedura di calibrazione automatica
  • Con allarme vibrante interno per aree a elevata rumorosità
  • Allarmi acustici, vibranti e visivi(95°dB) - Basso, alto, TWA e STEL
  • Batteria sostituibile da 3°V
  • Impermeabile
  • Barre allarmi visivi luminose ad ampio angolo
  • Sensore e batteria sostituibili sul campo con durata di due anni (durata 1.5 anni)
  • Limiti allarme regolabili
  • Opzioni display in diverse lingue 
  • Compatibilità con pompa motorizzata Sampler
  • Test: integrità sensore, circuiteria, batteria e allarmi acustici/visivi all'attivazione, batteria
  • Intervallo di umidità: 15% - 90% per tutto a eccezione dei sensori O2 (0% - 99%) e Cl2 (10% - 95%)
  • Dimensione: 2.8 × 5.0 × 9.5°cm (1.1 × 2.0 × 3.75°pollici)
  • Peso: 82°g (2.9°once)
Applicazioni:
per il rilevamento di singolo gas di H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2.  (vedere Tipo di prodotto a destra.) 
Garantie
Due anni sensori inclusi, tranne Ammonia (un anno)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.