Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con montatura per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Click to view available options
:
Black Frames
Descrizione
- Virtually weightless feel
- Adjustable, breakaway Flexicord™ retainer
- Clear polycarbonate lenses with anti-scratch coating
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 / 2000, EC1131 |
| Lens Coating | Antigraffio |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura, Protezione da arco elettrico (filtrazione UV 100%) |
| Colore telaio | Nero |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Nylon |