Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-ermatril™ Gloves
Codice prodotto. 12661425
Click to view available options
:
Misura: 7
Codice prodotto. 12661425
Marca: Honeywell KCL™ 074007081C
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Made from nitrile. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-Dermatril™ Gloves are chemical resistant protective gloves that offer high protection against chemical and bacteriological contamination.
  • AQL<0.65 free from natural latex resistant against a multitude of cytostatic drugs
  • Virus-resistant according to ASTM 1671:2007
  • Disposable protective glove excellent sense of touch 
  • Extremely comfortable 
  • Increase tear resistance 
  • Roughened fingertips for improved grip 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità IFA 981069
Descrizione Single-use powder-free nitrile glove
Monouso Single-use
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 7
Spessore (sistema metrico) 0.11 cm
Colore polso guanto Blue
Lunghezza (sistema metrico) 240-260 cm