Learn More
Sperian™ Occhiali protettivi in policarbonato Honeywell™
Click to view available options
:
Clear Uncoated Polycarbonate Lens
Descrizione
- Recommended for manufacturing and pharmaceutical work
- Lenses are colorless and anti-fog
- With 4 indirect vents and a wide field of vision
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Antiappannamento |
| Lens Tint | Lente incolore |
| Product Type | Occhiali di sicurezza |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pulizia industriale e manutenzione di laboratorio per l'industria automobilistica, manifatturiera, edile e alimentare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia industriale e manutenzione di laboratorio per l'industria automobilistica, manifatturiera, edile e alimentare |
| Colore telaio | Trasparente |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Materiale | Policarbonato |