Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lined and padded collar
- Anti-puncture midsole
- Metallic toe cap 200J
- Perforated insole, polyurethane white
- Protects against impacts, slips and splashes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Direttiva europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni alimentari, farmaceutiche e mediche |
| Materiale | Pelle |
| Size | 39 |
| Caratteristiche suola | Suola intermedia in acciaio antiperforazione, colore bianco, in poliuretano a doppia densità |
| Materiale suola | Poliuretano a doppia densità |
| Stile | Di sicurezza, mocassino |
| Materiale dello zoccolo | Metallico |
| Resistente a | Resistenza a urti, schizzi e scivolamento |
| Vedi altri risultati |