Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Codice prodotto. 12671303
Click to view available options
Size:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12671303
Marca: Sperian™ 623321645/10.5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Moccasin-style slip-on leather shoe with limited stitching on the upper. Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes have a double density injected outsole for extra protection.
  • Lined and padded collar
  • Anti-puncture midsole
  • Metallic toe cap 200J
  • Perforated insole, polyurethane white
  • Protects against impacts, slips and splashes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Direttiva europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni alimentari, farmaceutiche e mediche
Materiale Pelle
Size 45
Caratteristiche suola Suola intermedia in acciaio antiperforazione, colore bianco, in poliuretano a doppia densità
Materiale suola Poliuretano a doppia densità
Stile Di sicurezza, mocassino
Materiale dello zoccolo Metallico
Resistente a Resistenza a urti, schizzi e scivolamento
Product Type Scarpe antinfortunistiche