Learn More
Honeywell™ Maschera per la protezione delle vie respiratorie con bardatura elastica regolabile a scorrimento Honeywell™
Codice prodotto. p-8001385
Click to view available options
Cartridge/Filter:
A1
A1B1E1K1P3
A1P1
A2
A2P3
P3
Dimensione della confezione:
Pezzo
To be disposed of when filters are saturated.
Codice prodotto. 11887151
Marca: Honeywell™ 1001591
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
To be disposed of when filters are saturated.
The Freedom Half-Mask APR is designed for occasional exposure to gases, vapours, and particulates. Limited use and maintenance-free, it is supplied pre-assembled with cartridges for elimination of assembly mistakes, replacement parts, and decontamination concerns.
  • Product Type: Air-Purifying Respirator (APR)
  • Mask Type: Half Mask
  • Standards: EN405
  • Cartridge Type: Dual Cartridge, Pre-Assembled
  • Fastenings: One-Piece Sliding Suspension System
  • Hazards: Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
  • For Use With (Equipment): Prefilter Pads (11847171, 12682743) and Pad Retaining Covers (12662653)
  • For Use With (Applications): Chemical Industry, Construction Industry, Food Services, Manufacturing Industry, Medical Industry, Pharmaceutical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cartridge/Filter A1
Certificazione/Conformità EN 405 e EN 149
Certifications (EN) EN405
Colore Green
Design Type Cup/Molded
Monouso Reusable
Product Type Protezione respiratoria
Da utilizzare con (applicazione) Per le industrie
Da utilizzare con (apparecchiatura) Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
Modello Respiratore Freedom A1
Quantità 1 ciascuno
Resistente a Gases, Organic Vapors (Temp. >65°C), Inorganic Vapors, Acids, Ammoniac and Derived Aminates (Class 1); Solid and Liquid Particulates (Class 3)
Forma Sospensione scorrevole in un pezzo
Sterilità Non-sterile
Stile Half-Mask
Tipo di sospensione Sospensione scorrevole in un pezzo
Strap Attachment Type One-Piece Sliding Suspension System