Learn More
Honeywell™ Txl Pionner S3 Shoes
Codice prodotto. 11817040
Click to view available options
Size:
39
40
46
47
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11817040
Marca: Honeywell™ 624441140
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, SRC Certified
Da utilizzare con (applicazione) For professional use such as industry, green spaces, logistics
Materiale rivestimento interno Textile
Materiale Leather
Size 40
Caratteristiche suola Full, ergonomical, removable and changeable insole, FLEXIUM™ composite puncture resistant mid-sole
Materiale suola Double density Polyurethane
Materiale dello zoccolo Freelium Non-metallic
Resistente a Hydrocarbures, sole heat resistant up to 120°C, very good abrasion resistance
Waterproof Yes
Product Type Shoes