Learn More
Honeywell™ Txl Pionner S3 Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
46
47
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, SRC Certified |
| Da utilizzare con (applicazione) | For professional use such as industry, green spaces, logistics |
| Materiale rivestimento interno | Textile |
| Materiale | Leather |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Full, ergonomical, removable and changeable insole, FLEXIUM™ composite puncture resistant mid-sole |
| Materiale suola | Double density Polyurethane |
| Materiale dello zoccolo | Freelium Non-metallic |
| Resistente a | Hydrocarbures, sole heat resistant up to 120°C, very good abrasion resistance |
| Waterproof | Yes |
| Vedi altri risultati |