Learn More
Honeywell™ V-Maxx Safety Goggles
Click to view available options
:
Clear FogBan Lens
Descrizione
- Sleek wrap-around styling for a 180°, clear field of vision
- Adjustable elastic or neoprene headband
- Peel-off goggle covers available to extend the life of the lenses
- Recommneded for the chemical, construction, manufacturing and welding industries
- Protects against hazards such as abrasion, airborne particles, biohazards and chemicals, among many others
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Anti appannamento |
| Lens Tint | Lenti trasparenti |
| Product Type | Sovraocchiali di sicurezza |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia industriale e manutenzione di laboratorio per l'industria automobilistica, manifatturiera, edile e alimentare |
| Colore telaio | Trasparente |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Materiale | Plastica |