Learn More
ThermoSafe Dry Ice Storage Chest, Tabletop
Codice prodotto. 11805192 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11805192
Marca: ThermoSafe 0371900
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Tabletop Dry Ice Storage Chest holds up to 50 lb. of dry ice.
Cole-Parmer Honigberg Polyethylene Ice Storage Chest, Capacity: 22 L, Dimensions: 11.5 x 9.75 x 9.25in., Height: 9.25 in., Length: 11.5 in., Quantity: 1 Each, Width: 9.75 in.
  • Tabletop chest has dry ice sublimation rate less than 2.5 lb. per day at full 50 lb. capacity.
  • Chest is constructed from rugged polyethylene; molded bottom won't scratch tabletop.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 292.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Dimensioni (L x P x A) 11.5 x 9.75 x 9.25 in.
Capacità (sistema imperiale) 5.8 gal.
Capacità carico utile (sistema metrico) 22.7 kg
Materiale Polyethylene
Tipo Chest Cooler
Quantità 1 Ea.
Colore Gray
Capacità (sistema metrico) 22 L