Learn More
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Single Use Hygiene Gown without pockets, is microporous and waterproof
144.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Certifications/Compliance (Europe) EN 1149-5
Colore White
Stile polso Elastic
Monouso Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16524081
Vedere i documenti
Medicom™
40.550/02
Press studs Medium
144.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-03-2026
Aggiungi al carrello
16534081
Vedere i documenti
Medicom™
40.550/03
Press studs Large
144.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16544081
Vedere i documenti
Medicom™
40.550/04
Press studs X-Large
144.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16554081
Vedere i documenti
Medicom™
40.550/05
Press studs 2X-Large
144.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-03-2026
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reduces contamination of the operator, but also sensitive products and processes in a protected atmosphere
  • Protects against radioactive particles and infectious agents
  • Microporous, Anti-Static Hygiene Gown is comfortable and light
  • Polypropylene gown lined with laminated polyethylene for a waterproof, hydrophobic seal
  • Available in mulitple sizes, and closure types
Specifica
Specifica
Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
White
Yes
Category 1 Personal Protective Equipment
Polypropylene
Individual, Bag
Sewn
EN 1149-5
Elastic
Microporous, Waterproof
Unisex
None
Radioactive Particles, Infectious Agents