Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7182102 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
White
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17790109
Marca: Medicom™ 40.301R/04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown available in three distinct colors
  • The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
  • Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
  • Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
  • Collared model without flap and elasticated at the wrists
Specifica
Size X-Large
Struttura Made in China
Da utilizzare con (applicazione) Category 1 Personal Protective Equipment
Sesso Unisex
N. di tasche None
Tipo di imballaggio Individual, Bag
Product Type Hygiene Gown
Materiale Polypropylene
Colore Red
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Stile polso Elastic
Tipo di giuntura Sewn
Certificazione/Conformità Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System