Learn More
Medicom™ HOPEN Polyethylene Transparent Gloves
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
Descrizione
- Polyethylene raw material offers a good dexterity
- Ambidextrous, power-free glove
- Recommended for very short-term use (service stations, retailing)
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Translucent |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.02 mm |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Polyethylene |
| Palm Thickness (English) | 0.79 mil |
| Vedi altri risultati |