Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) camera d'aria:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (sistema metrico):
1600°C
1700°C
1800°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | P570 |
| Descrizione | Horizontal |
| Zona riscaldata | 600 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 1600°C |
| Uniformità termica | Length constant temperature ± 5 K: 200 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 920 x 550 x 640 mm |
| Diametro (sistema metrico) camera d'aria | 120 mm |