Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Codice prodotto. 17328119 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) camera d'aria:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (sistema metrico):
1600°C
1700°C
1800°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17328119
Marca: Nabertherm™ RH321V7AN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems available.
  • Use: horizontal
  • Electrical connection: 3-phase
Specifica
Tipo di unità di controllo P570
Descrizione Horizontal
Zona riscaldata 600 mm
Temperatura (sistema metrico) 1700°C
Uniformità termica Length constant temperature ± 5 K: 200 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 920 x 550 x 640 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 120 mm