Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Shop All Nabertherm Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico) camera d'aria:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatura (sistema metrico):
1600°C
1700°C
1800°C
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifications
Specifications
| Tipo di unità di controllo | P570 |
| Descrizione | Horizontal |
| Zona riscaldata | 300 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 1600°C |
| Uniformità termica | Length constant temperature ± 5 K: 100 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 620 x 550 x 640 mm |
| Diametro (sistema metrico) camera d'aria | 80 mm |