Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Spessore (sistema metrico) denti:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
For large gel systems
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System |
| Tipo | Standard Comb |
| Dimensioni gel | 25 x 20 cm |
| Conteggio denti | 36 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.1 cm |
| Volume (sistema metrico) di riempimento | 15 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 9.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 25 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) denti | 0.13 in. |
| Show More |