Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
Codice prodotto. 11982925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Spessore (sistema metrico) denti:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 11982925
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ A2WALL
Only null left
Add to basket
Add to basket
For large gel systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Tipo Wall Comb
Conteggio denti 1
Spessore (sistema metrico) denti 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) denti 7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) denti 20 cm