Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: 3,3',5-Triiodo-L-Thyronine
Codice prodotto. p-4882300 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11454972
Marca: MP Biomedicals™ 0219458580
For research use only. Not intended for therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Crystalline powder
Product Type Progesterone
Sterilità Sterile
pH 9
Quantità 100 mg
Sorgente Human