Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Hydrocortisone
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5mg
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Product Type | Hydrocortisone |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 25 g |
| Sorgente | Soy beans |