Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Horn and Strobe Accessory
Codice prodotto. 16238821
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16238821 Blue Pezzo
16228821 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16238821 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 42004
Spedizione stimata: 26-01-2027
Provides an audible/visual warning, the horn and strobe combines the features of a mini sounder with a xenon strobe. Suitable for internal or external locations where a combination of high sound output and visual signal is required. PLC compatible. Ideal for wall or panel mount.
  • Disponibile in 18-30 VDC
  • Circuito strobo allo xeno completamente integrato
  • Corpo in plastica ABS resistente
  • 82-100 dB a 3 metri
  • Tipo 4X, IP54
  • Conforme alla normativa CE
  • Marchio CE
  • Caratteristiche
  • Fornendo un segnale sonoro/visivo, il segnalatore acustico/stroboscopico LP7 combina le caratteristiche di un mini ricevitore acustico con un circuito strobo allo xeno completamente integrato. Il risultato è un'unità accattivante adatta per ambienti interni o esterni laddove è richiesta una combinazione di elevata potenza sonora ed evidenti segnali visivi.
  • La tensione operativa varia da 18 a 30 VDC con una media di solo 68 mA di corrente assorbita. L'LP7 ha due segnali di tono commutabili: 'a impulsi' e 'continuativo'.
  • L'LP7 ha un intervallo di 82-100 dB a 3 metri a seconda del tono selezionato. Il controllo del volume è impostato tramite dip-switch, che consente una regolazione di 20 dB.
  • L'LP7 è dotato di uno strobo luminoso allo xeno che produce 0,7 joule di energia flash con una frequenza di 60 flash al minuto. Il beacon funzionerà congiuntamente con qualsiasi tono selezionato. Il segnalatore acustico/stroboscopico LP7 della Federal Signal è compatibile con PLC. È ideale per applicazioni con montaggio a parete o su pannello laddove è richiesta una bassa tensione.
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE / RoHs
Colore Blue
Descrizione 0.7 Joules of flash energy with a flash frequency of 60 flashes per minute
Diametro (sistema imperiale) 3.66 in.
Dimensioni (L x P x A) 7 x 7 x7 in.
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 17.78 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Materiale Heavy Duty ABS
Tensione 18 - 30VDC
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.78 cm