missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Hose for Cooling Water

Codice prodotto. 10339382
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooling Water PZ-90-1-G1
Cooling Water PZ-90-1-G1/2
Cooling Water PZ-90-1-G3/4
Cooling Water PZ-90-1.5-G1
Cooling Water PZ-90-1.5-G1/2
Cooling Water PZ-90-1.5-G3/4
Cooling Water PZ-90-2-G1
Cooling Water PZ-90-2-G1/2
Cooling Water PZ-90-2-G3/4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10339382

Marca: HUBER 16854

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Braided hose

  • Braided hose
  • Min. temp.: -20°C
  • Max. temp.: 90°C

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Cooling Water PZ-90-1-G3/4
Gamma di temperatura -20°C to +90°C
Tipo Hose
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato