Learn More
HUBER Hose for Cooling Water
Codice prodotto. 10769253
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooling Water PZ-90-1-G1
Cooling Water PZ-90-1-G1/2
Cooling Water PZ-90-1-G3/4
Cooling Water PZ-90-1.5-G1
Cooling Water PZ-90-1.5-G1/2
Cooling Water PZ-90-1.5-G3/4
Cooling Water PZ-90-2-G1
Cooling Water PZ-90-2-G1/2
Cooling Water PZ-90-2-G3/4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10769253
Marca: HUBER 16858
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Braided hose
  • Braided hose
  • Min. temp.: -20°C
  • Max. temp.: 90°C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cooling Water PZ-90-1.5-G1
Gamma di temperatura -20°C to +90°C
Tipo Hose