Learn More
HUBER Hose for Cooling Water
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooling Water PZ-90-1-G1
Cooling Water PZ-90-1-G1/2
Cooling Water PZ-90-1-G3/4
Cooling Water PZ-90-1.5-G1
Cooling Water PZ-90-1.5-G1/2
Cooling Water PZ-90-1.5-G3/4
Cooling Water PZ-90-2-G1
Cooling Water PZ-90-2-G1/2
Cooling Water PZ-90-2-G3/4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Braided hose
- Min. temp.: -20°C
- Max. temp.: 90°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cooling Water PZ-90-1.5-G1 |
| Gamma di temperatura | -20°C to +90°C |
| Tipo | Hose |