Learn More
Buerkle™ Hose Tubing Stop-Cock
Codice prodotto. 10081722 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
12 to 15 mm
9 to 11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10081722
Marca: Buerkle™ 86140007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hose tubing stop-cock – Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
Rubinetto antireflusso semplice con portagomma sui due lati.
  • In HDPE naturale
  • Resistente agli acidi e alle sostanze chimiche
  • Resistente a pressioni fino a 0.3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hose Tubing Stopcock
Foro spina 7 mm
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Pressione 0.3 bar
Adatto al tubo ID 9 to 11 mm
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Certificazione/Conformità RoHS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hose Tubing
Plug Material HDPE
Connectors 2-way