Learn More
Buerkle™ Hose Tubing Stop-Cock
Codice prodotto. 10178061 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
12 to 15 mm
9 to 11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10178061
Marca: Buerkle™ 86140009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hose tubing stop-cock – Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
  • Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle
  • HDPE natural
  • Resistant to acids and chemicals
  • Pressure resistant up to 0.3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hose Tubing Stopcock
Foro spina 9 mm
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Pressione 0.3 bar
Adatto al tubo ID 12 to 15 mm
Lunghezza (sistema metrico) 97 mm
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Certificazione/Conformità RoHS
N. per confezione Each
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hose Tubing
Plug Material HDPE
Connectors 2-way