Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 8613 Jumbo Roll 1 Ply Toilet Tissue, 12 rolls
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12641426
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
40 x 9 cm
Dimensione della confezione:
12 rotoli
Codice prodotto. 12641426
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8613
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for high traffic washrooms that require a practical, consistent and economical solution. Made from 100% recycled fibres with reliable flushability to prevent blockages. This product has a 76 mm core. 12 rolls x 1,000 white, 1 ply sheets (4,800 m)
  • 12 rolls x 1,000 white, 1 ply sheets (4,800 m)
  • Jumbo roll toilet tissue which offers a cost efficient quality for busy, high traffic washrooms
  • Offers high capacity with each roll 10x longer than a standard roll
  • For environmental assurance, toilet tissue is made from 100% recycled fibres, carries the European Ecolabel and has reliable flushability
  • Compatible with Aquarius™ Jumbo Non-Stop Toilet Tissue Dispenser (product code 6991).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Jumbo Bathroom Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 27.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Materiale Paper
Colore White
Dimensioni (L x P) 40 x 9 cm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) High Traffic Washrooms
Quantità confezione 12000 Pk.
Strato 1-ply
Size Jumbo