Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Asciugamani - Intercalato
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Natural
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Le soluzioni per l'area bagno Hostess™ offrono praticità e resistenza e sono progettate per garantire qualità e convenienza sul luogo di lavoro.
- Gli asciugamani piegati Hostess™ Natura™ sono realizzati con il 100% di fibra riciclata e la confezione è priva di plastica al 100%.
- Questi asciugamani di colore naturale riciclati a 1 velo hanno la certificazione FSC ed Ecolabel dell'Unione europea per la tutela dell'ambiente.
- Le salviette di carta monouso intercalate, o altrimenti dette piegate a W, sono studiate per essere erogate una alla volta.
- Questo metodo di erogazione a foglio singolo è progettato per migliorare l'igiene delle mani riducendo al minimo il rischio di contaminazione durante l'asciugatura, poiché l'utente tocca solo l'asciugamano di carta che utilizza.
- L'erogazione di una salvietta di carta alla volta è inoltre progettata per ottimizzare i costi di utilizzo, in quanto l'utente prende solo gli asciugamani necessari per asciugarsi le mani.
- Compatibili con il dispenser di salviette di carta piegate Aquarius™ in bianco (codici prodotto 6954 e 6945).
- Questi dispensatori di asciugamani di carta presentano un design elegante e arrotondato, senza vaschette di raccolta, risultando così facili da pulire con una passata e garantendo un'igiene del bagno ottimale.
Specifica
Specifica
| Product Type | Asciugamani |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.02 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31.1 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.1 cm |
| Materiale | Carta riciclata |
| Colore | Blu |
| Monouso | Single-use |
| Formato | Interfolded |
| Da utilizzare con (applicazione) | Soluzioni per l'area bagno |
| Vedi altri risultati |