Learn More
Horst™ Bande del calore
Click to view available options
Tensione:
77 V
120 V
230 V
Wattage:
26w
62w
66w
70 w
80w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 1.13m |
| Dimensioni (L x P x A) | 1.13m |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | 230V Voltage |
| Wattage | 62w |
| Product Type | Hotband |