Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Codice prodotto. 11706108 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
5
9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11706108
Marca: Cole-Parmer™ 5145078
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 12 x 12 in., Max. Sample Load: 40 lb.
  • Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly
  • Front-panel controls are positioned to prevent you from touching the Hotplate
  • Corrosion-resistant ceramic construction
  • Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500 rpm
  • These multi-position stirrers offer more versatility than single-position stirrers
  • Available with up to nine stirring positions
  • Includes 6 ft. cord and plug
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Include 6 ft. Cord with Plug
Materiale corpo Ceramic
Lunghezza (sistema imperiale) 17.5 in.
Size 12 x 12 in.
Altezza (sistema metrico) 11.43 cm
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 450°C
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Amperaggio 8 A
Lunghezza (sistema metrico) 44.45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Carico campione max 18 kg
N. di posizioni 9
Dimensioni contenitore max 0.4 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm