Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
5
9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly
- Front-panel controls are positioned to prevent you from touching the Hotplate
- Corrosion-resistant ceramic construction
- Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500 rpm
- These multi-position stirrers offer more versatility than single-position stirrers
- Available with up to nine stirring positions
- Includes 6 ft. cord and plug
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Include | 6 ft. Cord with Plug |
| Materiale corpo | Ceramic |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.5 in. |
| Size | 12 x 12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.43 cm |
| Temperatura (sistema metrico) | 100°C to 450°C |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Vedi altri risultati |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering