Learn More
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Codice prodotto. 12358212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Codice prodotto. 12358212
Marca: Thermo Scientific™ 600211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
  • Bead is stable at room temperature
  • Assures synchronous reaction startup
  • PCR product can remain in tube for later analysis
  • Hinged caps provide snug seal
  • Presterilized; RNase- and DNase-free
Recommended for: Complex DNA or cDNA, very low copy number targets, more than 30 thermal cycles, multiple PCR or RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Hot Start 50
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 50 μL
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Product Type Tube