Learn More
Logistik™ Camici protettivi da laboratorio Howie 100% cotone
Click to view available options
Size:
Large
Misura petto (sistema metrico):
108 cm
Misura petto (sistema imperiale):
42.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Two, waist high, open patch pockets
- One extra deep pocket with flap stud
- Panelled back with side vents for ease of movement
- Stud fastening at wrist
- All studs are made from stainless steel
- Available in four unisex sizes and in a choice of polyester cotton or 100% cotton
- Not CE marked
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio con bottoni laterali |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | 100% cotone |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Howie |
| N. di tasche | 3 |
| Misura petto (sistema imperiale) | 42.5 in. |
| Vedi altri risultati |