Learn More
Logistik™ Camici protettivi da laboratorio Howie 100% cotone
Codice prodotto. p-8000692
Click to view available options
Size:
Large
Misura petto (sistema metrico):
108 cm
Misura petto (sistema imperiale):
42.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11825830
Marca: Logistik™ 222CHC1WH108
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to conform to Howie report guidelines, side fastening with four layers of fabric at the front for extra protection against minor chemical splashes. Logistik™ Howie-Style 100% Cotton Protective Clothing Laboratory Coats have a specially designed neck band to avoid chin irritation.
  • Two, waist high, open patch pockets
  • One extra deep pocket with flap stud
  • Panelled back with side vents for ease of movement
  • Stud fastening at wrist
  • All studs are made from stainless steel
  • Available in four unisex sizes and in a choice of polyester cotton or 100% cotton
  • Not CE marked
Specifica
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size Large
Sesso Unisex
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 3
Misura petto (sistema imperiale) 42.5 in.
Misura petto (sistema metrico) 108 cm
Include Due tasche applicate aperte in vita, una tasca profonda con risvolto e bottone, retro con inserto, con spacchi laterali per una maggiore facilità di movimento e polsini con bottoni
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura 100% Cotton