Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Codice prodotto. p-8000699
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Lunghezza (sistema metrico):
88 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12841388
Marca: Logistik™ 441YHV6WH100C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes two lower pockets. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs feature a wrapover style stud fastened front for extra frontal protection.
  • Howie style laboratory coat
  • Knitted cuffs
  • White
  • Two lower pockets
  • Wrapover style stud fastened front
  • Polyester/cotton
  • Not CE marked
Specifica
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Poliestere/Cotone, Polyester
Colore Bianco
Stile polso Knit
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 2
Tipo di colletto Rotondo
Misura petto (sistema metrico) da 101.6 a 104.14 cm
Include Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura Polyester, Cotton