Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL488-67112-100UL
Codice prodotto. 17639876
  • 450.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
HOXA7
Monoclonal
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
HOXA7
HOXA7 fusion protein Ag19025
100 μL
3204
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG1
Immunofluorescence
2A7H6
CoraLite 488
BC148692
Mouse
Protein G purification