Learn More
Invitrogen™ HOXB6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA540364
Codice prodotto. 15514112
  • 520.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Peptide sequence: ALSGADEQPP FHPEPRKSDC AQDKSVFGET EEQKCSTPVY PWMQRMNSCN Sequence homology: Dog: 79%; Guinea Pig: 92%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.
HOXB6 belongs to the homeobox family. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXB genes located in a cluster on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HOXB6
Polyclonal
Unconjugated
HOXB6
homeo box 2B; homeo box B6; homeobox B6; homeobox protein Hox-2.2; Homeobox protein Hox-2B; homeobox protein Hox-B6; Homeobox protein Hu-2; homeobox protein MH-22A; HOX2; Hox-2.2; HOX2B; Hoxb6; Hoxb-6; HU-2; RGD1562142
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3216
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P17509
HOXB6
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HOXB6 (aa 89-138).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado