Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
Click to view available options
Portata:
1000 mL/min.
2000 mL/min.
4000 mL/min.
500 mL/min.
750 mL/min.
Purezza dell'azoto:
>99%
>99.999%
Profondità (sistema metrico):
41 cm
63 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999%
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 63 cm |
| Portata | 500 mL/min. |
| Altezza (sistema metrico) | 49 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | 35°C |
| Pressione di uscita | 5 bar |
| Larghezza (sistema imperiale) | 55 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 cm |
| Collegamenti | Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. |
| Requisiti elettrici | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Purezza dell'azoto | >99.999% |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.