Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
Codice prodotto. p-7228519
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
1000 mL/min.
200 mL/min.
2000 mL/min.
4000 mL/min.
500 mL/min.
750 mL/min.
Purezza dell'azoto:
>99%
>99.999%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17708899
Marca: Schmidlin™ DBN2T200OEU
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifica
Profondità (sistema metrico) 63 cm
Portata 200 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 49 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 5 bar
Larghezza (sistema imperiale) 55 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 cm
Collegamenti Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto >99.999%
Wattage 270 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.