Learn More
HP Rotaflo™, Stopcock Spare Parts - Replacement Keys
Replacement keys for stopcock
84.50€ - 103.00€
Specifica
Tipo | Stopcock Key |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HP Rotaflo™ stopcock |
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10719555
|
Quickfit
HP3K |
3 mm |
94.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12028743
|
Quickfit
HP10K |
10 mm |
84.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12018743
|
Quickfit
HP6K |
6 mm |
103.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in 3mm and 6mm bore sizesSpecifica
Stopcock Key | |
HP Rotaflo™ stopcock |