Learn More
Rotronic™ HP23-AW Set 40 Thermo Hygrometer Set
Click to view available options
Tipo:
Hygrometer Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Handheld instrument
- Measurement probe
- Sample holder
- Disposable sample container
- Humidity standards (10%rh, 35%rh, 50%rh, 80%rh)
- Carrying case
Specifica
Specifica
| Tipo | Hygrometer Set |
| Tipo di batteria | 9V Alkaline |
| Materiale | ABS Housing |
| Dimensioni (L x P x A) | 270 x 70 x 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 5 m |
| Peso (sistema metrico) | 198 g |
| Include | Handheld instrument, probe, sample holder, sample container, humidity standards, carrying case |