Learn More
Epredia™ HP35n Ultra High-profile Disposable Microtome Blades
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
High Profile Blade
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Ultra High-profile
- Non-coated
- Highest Durability
Specifica
Specifica
| Product Type | High Profile Blade |
| Profilo | High |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryostat |
| Monouso | Single-use |
| Rivestimento | None |
| Angolo di taglio | 35° |